Imprimer
3-Phenylpyridin-2-amine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR903930-1G OR903930-250MG
APOSOR903930-1GEA 562 EUR
APOSOR903930-1G APOSOR903930-250MG
3-Phenylpyridin-2-amine 95%
3-Phenylpyridin-2-amine
Formule: C11H10N2
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114119
Numéro CAS: 87109-10-2