Imprimer
6-Bromo-8-chloroimidazo[1,2-a]pyridine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR903923-1G OR903923-250MG
APOSOR903923-1GEA 58 EUR
APOSOR903923-1G APOSOR903923-250MG
6-Bromo-8-chloroimidazo[1,2-a]pyridine 97%
6-Bromo-8-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₇H₄BrClN₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11518983
Numéro CAS: 474708-88-8