Imprimer
(1-Ethyl-4-piperidinyl)methanol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR903901-1G OR903901-5G
APOSOR903901-1GEA 53.8 EUR
APOSOR903901-1G APOSOR903901-5G
(1-Ethyl-4-piperidinyl)methanol 95%
(1-Ethyl-4-piperidinyl)methanol
Formule: C₈H₁₇NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08059823
Numéro CAS: 90226-87-2