Imprimer
5-Bromo-2-pentanone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR903890-10G OR903890-1G OR903890-5G
APOSOR903890-10GEA 632 EUR
APOSOR903890-10G APOSOR903890-1G APOSOR903890-5G
5-Bromo-2-pentanone 95%
5-Bromo-2-pentanone
Formule: H₃CC(O)(CH₂)₂CH₂Br
Poids moléculaire: 165.03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051425
Numéro CAS: 3884-71-7