Imprimer
Cyclopropyl phenyl ketone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Benzoylcyclopropane, Cyclopropyl(phenyl)methanone
OR903882-100G OR903882-25G
APOSOR903882-100GEA 323 EUR
APOSOR903882-100G APOSOR903882-25G
Cyclopropyl phenyl ketone 95%
Cyclopropyl phenyl ketone
Formule: C₁₀H₁₀O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001294
Numéro CAS: 3481-02-5