Imprimer
4,5-Dichloropyrimidine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR903869-1G OR903869-250MG OR903869-5G
APOSOR903869-1GEA 60.1 EUR
APOSOR903869-1G APOSOR903869-250MG APOSOR903869-5G
4,5-Dichloropyrimidine 98%
4,5-Dichloropyrimidine
Formule: C₄H₂Cl₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09743880
Numéro CAS: 6554-61-6