Imprimer
3,5-Dichloro-4-methylaniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR903818-10G OR903818-25G OR903818-5G
APOSOR903818-10GEA 150 EUR
APOSOR903818-10G APOSOR903818-25G APOSOR903818-5G
3,5-Dichloro-4-methylaniline 98%
3,5-Dichloro-4-methylaniline
Formule: C7H7Cl2N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00266300
Numéro CAS: 54730-35-7