Imprimer
(S)-2-Hydroxy-4-phenylbutyric acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR903813-10G OR903813-1G OR903813-5G
APOSOR903813-10GEA 249 EUR
APOSOR903813-10G APOSOR903813-1G APOSOR903813-5G
(S)-2-Hydroxy-4-phenylbutyric acid 95%
(S)-2-Hydroxy-4-phenylbutyric acid
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06656492
Numéro CAS: 115016-95-0