Imprimer
5-Chlorothiophene-3-carboxylic acid 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR903783-1G OR903783-250MG OR903783-5G
APOSOR903783-1GEA 0 EUR
APOSOR903783-1G APOSOR903783-250MG APOSOR903783-5G
5-Chlorothiophene-3-carboxylic acid 96%
5-Chlorothiophene-3-carboxylic acid
Formule: C5H3ClO2S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082877
Numéro CAS: 36157-42-3