4-Bromo-5-methylpyrimidine 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₅H₅BrN₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro CAS:
1257851-33-4 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...