Imprimer
5-Isobutylimidazolidine-2,4-dione 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR903760-1G OR903760-250MG OR903760-5G
APOSOR903760-1GEA 299 EUR
APOSOR903760-1G APOSOR903760-250MG APOSOR903760-5G
5-Isobutylimidazolidine-2,4-dione 95%
5-Isobutylimidazolidine-2,4-dione
Formule: C₇H₁₂N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00238853
Numéro CAS: 67337-73-9