3-Chloro-5-methoxypyridazine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C5H5ClN2O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08236839 Numéro CAS: 123696-02-6 |