Imprimer
2-Amino-5-chloro-3-methoxypyrazine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR903695-1G OR903695-250MG
APOSOR903695-1GEA 94.4 EUR
APOSOR903695-1G APOSOR903695-250MG
2-Amino-5-chloro-3-methoxypyrazine 95%
2-Amino-5-chloro-3-methoxypyrazine
Formule: C₅H₆ClN₃O
Poids moléculaire: 159.58 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11520878
Numéro CAS: 874-31-7