Imprimer
Acide cis-cyclohexanedicarboxylique-1,2 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): cis-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid
OR903673-100G OR903673-1KG OR903673-500G
APOSOR903673-100GEA 46.4 EUR
APOSOR903673-100G APOSOR903673-1KG APOSOR903673-500G
Acide cis-cyclohexanedicarboxylique-1,2 98%
Acide cis-cyclohexanedicarboxylique-1,2
Formule: C₈H₁₂O₄
Poids moléculaire: 172.18 g/mol
Point d'ébullition: 339
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064949
Numéro CAS: 610-09-3