Imprimer
7-Chloro-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR903655-1G OR903655-250MG
APOSOR903655-1GEA 221 EUR
APOSOR903655-1G APOSOR903655-250MG
7-Chloro-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one 95%
7-Chloro-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
Formule: C₉H₈ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09033162
Numéro CAS: 14548-50-6