Imprimer
2-Chlorothiazolo[4,5-b]pyridine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR903587-1G OR903587-250MG
APOSOR903587-1GEA 151 EUR
APOSOR903587-1G APOSOR903587-250MG
2-Chlorothiazolo[4,5-b]pyridine 97%
2-Chlorothiazolo[4,5-b]pyridine
Formule: C₆H₃ClN₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12828130
Numéro CAS: 152170-30-4