Imprimer
5-Bromo-4-methylpyrimidine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR903546-1G OR903546-5G
APOSOR903546-1GEA 59.6 EUR
APOSOR903546-1G APOSOR903546-5G
5-Bromo-4-methylpyrimidine 98%
5-Bromo-4-methylpyrimidine
Formule: C₅H₅BrN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10000597
Numéro CAS: 1439-09-4