Imprimer
7-Bromoquinoline-2-carboxylic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR903527-1G OR903527-250MG OR903527-5G
APOSOR903527-1GEA 88.6 EUR
APOSOR903527-1G APOSOR903527-250MG APOSOR903527-5G
7-Bromoquinoline-2-carboxylic acid 97%
7-Bromoquinoline-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₆BrNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11108693
Numéro CAS: 1057217-63-6