Imprimer
2-Hydroxy-6-methylbenzonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR903520-1G OR903520-5G
APOSOR903520-1GEA 65.4 EUR
APOSOR903520-1G APOSOR903520-5G
2-Hydroxy-6-methylbenzonitrile 97%
2-Hydroxy-6-methylbenzonitrile
Formule: C₈H₇NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02261940
Numéro CAS: 73289-66-4