Imprimer
4-Chloro-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR903460-1G OR903460-250MG
APOSOR903460-1GEA 229 EUR
APOSOR903460-1G APOSOR903460-250MG
4-Chloro-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 98%
4-Chloro-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formule: C₆H₆ClN₃
Poids moléculaire: 155.5849 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11518925
Numéro CAS: 16372-08-0