Imprimer
4-Bromo-6-hydroxypyrimidine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR903453-1G OR903453-250MG
APOSOR903453-1GEA 77 EUR
APOSOR903453-1G APOSOR903453-250MG
4-Bromo-6-hydroxypyrimidine 97%
4-Bromo-6-hydroxypyrimidine
Formule: C₄H₃BrN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11223276
Numéro CAS: 1086382-38-8