Imprimer
4-Chloro-2-(methylsulphanyl)pyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR903450-1G OR903450-250MG
APOSOR903450-1GEA 415 EUR
APOSOR903450-1G APOSOR903450-250MG
4-Chloro-2-(methylsulphanyl)pyridine 98%
4-Chloro-2-(methylsulphanyl)pyridine
Formule: C₆H₆ClNS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11109868
Numéro CAS: 334542-44-8