Imprimer
2-Amino-4-bromo-6-methylpyrimidine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR903436-1G OR903436-5G
APOSOR903436-1GEA 270 EUR
APOSOR903436-1G APOSOR903436-5G
2-Amino-4-bromo-6-methylpyrimidine 98%
2-Amino-4-bromo-6-methylpyrimidine
Formule: C₅H₆BrN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11109799
Numéro CAS: 5734-71-4