Imprimer
5-Bromoimidazo[1,2-a]pyrazine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR903328-1G OR903328-250MG
APOSOR903328-1GEA 157 EUR
APOSOR903328-1G APOSOR903328-250MG
5-Bromoimidazo[1,2-a]pyrazine 95%
5-Bromoimidazo[1,2-a]pyrazine
Formule: C₆H₄BrN₃
Poids moléculaire: 198.02 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08460076
Numéro CAS: 87597-26-0