Imprimer
2-Bromo-5-methylpyrimidine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR903299-1G OR903299-5G
APOSOR903299-1GEA 270 EUR
APOSOR903299-1G APOSOR903299-5G
2-Bromo-5-methylpyrimidine 98%
2-Bromo-5-methylpyrimidine
Formule: C₅H₅BrN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09753737
Numéro CAS: 150010-20-1