Imprimer
5-Cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR903172-10G OR903172-1G OR903172-5G
APOSOR903172-10GEA 364 EUR
APOSOR903172-10G APOSOR903172-1G APOSOR903172-5G
5-Cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 96%
5-Cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formule: C₇H₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04967194
Numéro CAS: 401629-04-7