Imprimer
L-(+)-Methyl-tert-leucinate hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR903118-100G OR903118-25G OR903118-5G
APOSOR903118-100GEA 405 EUR
APOSOR903118-100G APOSOR903118-25G APOSOR903118-5G
L-(+)-Methyl-tert-leucinate hydrochloride 97%
L-(+)-Methyl-tert-leucinate hydrochloride
Formule: C₇H₁₅NO₂·HCl
Point de fusion: 183 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00040604
Numéro CAS: 63038-27-7