Imprimer
2,4-Bis(2,4-dimethylphenyl)-6-(2-hydroxy-4-n-octyloxyphenyl)-1,3,5-triazine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR903058-25G OR903058-5G
APOSOR903058-25GEA 30.1 EUR
APOSOR903058-25G APOSOR903058-5G
2,4-Bis(2,4-dimethylphenyl)-6-(2-hydroxy-4-n-octyloxyphenyl)-1,3,5-triazine 98%
2,4-Bis(2,4-dimethylphenyl)-6-(2-hydroxy-4-n-octyloxyphenyl)-1,3,5-triazine
Formule: C₃₃H₃₉N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09834146
Numéro CAS: 2725-22-6