4,6-Dimethyl-3-hydroxypyridine 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₉NO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08272851 Numéro CAS: 27296-77-1 |