Imprimer
(3-Nitrophényl)acétonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Nitrobenzyl cyanide, 2-(3-Nitrophenyl)acetonitrile
OR902997-25G OR902997-5G
APOSOR902997-25GEA 231 EUR
APOSOR902997-25G APOSOR902997-5G
(3-Nitrophényl)acétonitrile 97%
(3-Nitrophényl)acétonitrile
Formule: C₈H₆N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041249
Numéro CAS: 621-50-1