Imprimer
Pyrrolidine-1-propylamine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): N-(3-Aminopropyl)pyrrolidine, 3-(Pyrrolidin-1-yl)propan-1-amine
OR902892-100G OR902892-25G
APOSOR902892-100GEA 388 EUR
APOSOR902892-100G APOSOR902892-25G
Pyrrolidine-1-propylamine 97%
Pyrrolidine-1-propylamine
Formule: C₇H₁₆N₂
Poids moléculaire: 128.22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014100
Numéro CAS: 23159-07-1