1-Quinolin-5-ylmethylamine hydrochloride 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
1-Quinolin-5-yl-methylamine hydrochloride
Formule:
C₁₀H₁₁ClN₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09701405 Numéro CAS: 1187931-81-2 |