Imprimer
4-(4-Hydroxyphenyl)butanoic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR902708-10G OR902708-1G OR902708-5G
APOSOR902708-10GEA 220 EUR
APOSOR902708-10G APOSOR902708-1G APOSOR902708-5G
4-(4-Hydroxyphenyl)butanoic acid 95%
4-(4-Hydroxyphenyl)butanoic acid
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Poids moléculaire: 180.21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00033287
Numéro CAS: 7021-11-6