Imprimer
1-Isocyano-4-nitrobenzene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR902653-100MG OR902653-1G OR902653-250MG
APOSOR902653-100MGEA 119 EUR
APOSOR902653-100MG APOSOR902653-1G APOSOR902653-250MG
1-Isocyano-4-nitrobenzene 95%
1-Isocyano-4-nitrobenzene
Formule: C₇H₄N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01937394
Numéro CAS: 1984-23-2