5,6-Dichloropyrimidin-4-ol 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₄H₂Cl₂N₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD24393897 Numéro CAS: 88982-91-6 |