Imprimer
Nicotinamidine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Amidinopyridinium chloride, 3-Amidinopyridine hydrochloride, Pyridine-3-carboximidamide Monohydrochloride, Pyridine-3-carboximidamide hydrochloride, 3-Carbamimidoylpyridine Monohydrochloride
OR9026-1G OR9026-10G
APOSOR9026-1GEA 22 EUR
APOSOR9026-1G APOSOR9026-10G
Nicotinamidine hydrochloride
Nicotinamidine hydrochloride
Formule: C₆H₈ClN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054326
Numéro CAS: 7356-60-7