Imprimer
5-Oxo-1-pentylpyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR902555-10G OR902555-1G OR902555-5G
APOSOR902555-10GEA 647 EUR
APOSOR902555-10G APOSOR902555-1G APOSOR902555-5G
5-Oxo-1-pentylpyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
5-Oxo-1-pentylpyrrolidine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₇NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07357567
Numéro CAS: 845546-13-6