Imprimer
Methyl-3-hydroxyisoxazole-5-carboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR902507-1G OR902507-5G
APOSOR902507-1GEA 0 EUR
APOSOR902507-1G APOSOR902507-5G
Methyl-3-hydroxyisoxazole-5-carboxylate 95%
Methyl-3-hydroxyisoxazole-5-carboxylate
Formule: C₅H₅NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00062870
Numéro CAS: 10068-07-2