Imprimer
1-tert-Butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR902496-1G OR902496-250MG OR902496-5G
APOSOR902496-1GEA 219 EUR
APOSOR902496-1G APOSOR902496-250MG APOSOR902496-5G
1-tert-Butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
1-tert-Butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₁₅NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04989713
Numéro CAS: 773865-05-7