Imprimer
1-Cyclopentylpiperidin-3-one 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR902395-100MG OR902395-1G OR902395-250MG
APOSOR902395-100MGEA 183 EUR
APOSOR902395-100MG APOSOR902395-1G APOSOR902395-250MG
1-Cyclopentylpiperidin-3-one 95%
1-Cyclopentylpiperidin-3-one
Formule: C₁₀H₁₇NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 886365-33-9