Imprimer
1-(5-Chloro-1H-indazol-1-yl)ethanone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR902309-1G OR902309-5G
APOSOR902309-1GEA 26.1 EUR
APOSOR902309-1G APOSOR902309-5G
1-(5-Chloro-1H-indazol-1-yl)ethanone 95%
1-(5-Chloro-1H-indazol-1-yl)ethanone
Formule: C₉H₇ClN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11109546
Numéro CAS: 98083-43-3