Imprimer
5-Bromo-3-hydroxy-2-picoline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR902290-1G OR902290-250MG
APOSOR902290-1GEA 68.3 EUR
APOSOR902290-1G APOSOR902290-250MG
5-Bromo-3-hydroxy-2-picoline 98%
5-Bromo-3-hydroxy-2-picoline
Formule: C₆H₆BrNO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12024425
Numéro CAS: 91420-25-6