Imprimer
(R)-Ethyl-2-hydroxypropanoate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR902275-100G OR902275-25G OR902275-5G
APOSOR902275-100GEA 53.8 EUR
APOSOR902275-100G APOSOR902275-25G APOSOR902275-5G
(R)-Ethyl-2-hydroxypropanoate 95%
(R)-Ethyl-2-hydroxypropanoate
Formule: C₅H₁₀O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077825
Numéro CAS: 7699-00-5