Imprimer
Acide 2,5-xylylacétique 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR902270-100G OR902270-25G
APOSOR902270-100GEA 62.5 EUR
APOSOR902270-100G APOSOR902270-25G
Acide 2,5-xylylacétique 95%
Acide 2,5-xylylacétique
Formule: (C₆H₃(CH₃)₂)CH₂COOH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014369
Numéro CAS: 13612-34-5