Imprimer
1-(Pyrrolidin-2-ylmethyl)pyrrolidine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR902251-1G OR902251-250MG
APOSOR902251-1GEA 423 EUR
APOSOR902251-1G APOSOR902251-250MG
1-(Pyrrolidin-2-ylmethyl)pyrrolidine 95%
1-(Pyrrolidin-2-ylmethyl)pyrrolidine
Formule: C₉H₁₈N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06653330
Numéro CAS: 195311-28-5