Imprimer
2-(Imidazol-1-yl)-3-cyanopyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR902137-1G OR902137-25G OR902137-5G
APOSOR902137-1GEA 125 EUR
APOSOR902137-1G APOSOR902137-25G APOSOR902137-5G
2-(Imidazol-1-yl)-3-cyanopyridine 98%
2-(Imidazol-1-yl)-3-cyanopyridine
Formule: C₉H₆N₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09863416
Numéro CAS: 94448-88-1