Imprimer
6-Acetamido-3-chloro-2-methylpyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 6-Acetamido-3-chloro-2-picoline
OR902130-10G OR902130-1G OR902130-5G
APOSOR902130-10GEA 502 EUR
APOSOR902130-10G APOSOR902130-1G APOSOR902130-5G
6-Acetamido-3-chloro-2-methylpyridine 98%
6-Acetamido-3-chloro-2-methylpyridine
Formule: C₈H₉ClN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08713015
Numéro CAS: 160115-16-2