Imprimer
6-Iodonicotinate de méthyle 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR902119-1G OR902119-5G
APOSOR902119-1GEA 119 EUR
APOSOR902119-1G APOSOR902119-5G
6-Iodonicotinate de méthyle 96%
6-Iodonicotinate de méthyle
Formule: C₇H₆INO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12546492
Numéro CAS: 173157-33-0