Imprimer
3-Bromo-4-hydroxypyridin-2(1H)-one 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Bromopyridine-2,4-diol
OR902060-10G OR902060-1G OR902060-5G
APOSOR902060-10GEA 928 EUR
APOSOR902060-10G APOSOR902060-1G APOSOR902060-5G
3-Bromo-4-hydroxypyridin-2(1H)-one 95%
3-Bromo-4-hydroxypyridin-2(1H)-one
Formule: C5H4BrNO2
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11101040
Numéro CAS: 96245-97-5