Imprimer
2-Méthoxypyrimidine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR902052-1G OR902052-5G
APOSOR902052-1GEA 207 EUR
APOSOR902052-1G APOSOR902052-5G
2-Méthoxypyrimidine 98%
2-Méthoxypyrimidine
Formule: C₅H₆N₂O
Point d'ébullition: 69…70 °C/22mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234104
Numéro CAS: 931-63-5